Learn More
Invitrogen™ DRAQ7™ Dye
DRAQ7 Dye ist ein heller, anwenderfreundlicher DNA-Fluoreszenzfarbstoff, der nicht lebensfähige Zellen durch Durchflusszytometrie ausschließt.
145.00 € - 370.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
---|---|
Produkttyp | Farbstoff |
Produktcode | Marke | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16327895
|
Invitrogen™
D15106 |
200 Assays | Bei Raumtemperatur lagern. |
370.00 €
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16317895
|
Invitrogen™
D15105 |
50 Assays | Bei Raumtemperatur lagern. |
145.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Dieser Farbstoff hat Anregungsmaxima bei 599/644 nm und Emissionsmaxima bei 678/697 nm.
• Stabil bei Raumtemperatur
• Schnelles Totzellfärben ohne Waschschritte
• Keine UV-Anregung und keine spektrale Emissionsüberlappung mit PE
DRAQ7 Dye ist ein nicht-membrangängiger Farbstoff, der schnell die doppelsträngige DNA (dsDNA) toter oder permeabilisierter Zellen färbt. Der Farbstoff kann durch Wellenlängen von 488 bis 647 nm angeregt werden, wird aber durch rote Laserlinien optimal angeregt. Seine Emissionsmaxima liegt bei 697 nm, wenn interkaliert mit dsDNA.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Farbstoff |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.