Learn More
Invitrogen™ EBioscience™ DRAQ5™
Anthrachinon-Farbstoff mit hoher Affinität für doppelsträngige DNA. Es ist ein membrandurchlässiger Farbstoff, der lebende oder fixierte/tote Zellen kennzeichnen kann.
239.00 € - 584.00 €
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunhistochemie (IHC), Durchflusszytometrie |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
Produkttyp | Farbstoff |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15520617
|
Invitrogen™
65-0880-92 |
50 μl |
239.00 €
50 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15530617
|
Invitrogen™
65-0880-96 |
200μL |
584.00 €
200 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- In der Durchflusszytometrie kann dieser Farbstoff zur Unterscheidung von nukleierten und nicht-nukleierten Zellen verwendet werden.
- DRAQ5™ kann auch zur Erkennung von nuklearem DNA-Gehalt für Ploidie- und Zellzyklus-Analysen verwendet werden, da es die DNA stoichiometrisch bindet. In der Fluoreszenzmikroskopie kann es als nukleare Gegenfärbung verwendet werden
- Angeregt durch Wellenlängen von 488 bis 647 nm
- Für die Mikroskopie/Bildgebung werden 633- oder 647 nm-Anregungsquellen empfohlen
- Für die Durchflusszytometrie mit Anregung bei 488 nm kann dieser Farbstoff mit Filtersätzen für PerCP-eFluor™ 710 oder PerCP-Cy5.5 (685LP dichroitischer Spiegel und 710/50 Bandpass) nachgewiesen werden; bei Anregung bei 633 nm kann er mit Filtersätzen für APC (660/20 Bandpass) nachgewiesen werden.
- Für Zellzyklus-/DNA-Analyseanwendungen wird ein Filter mit höherer Wellenlänge empfohlen, z. B. ein 710LP oder ein Filterset für PE-Cy7 (735LP dichroitischer Spiegel und 780/60 Bandpass), um die CV für die G1- und G2/M-Peaks zu optimieren
- Aufgrund seiner breiten Anregungs- und Emissionseigenschaften wird DRAQ5™ nicht in Kombination mit anderen tiefroten Fluorochromen empfohlen, die von den 488- oder 633 nm-Laserlinien angeregt werden, einschließlich PE-Cy7, PerCP-eFluor™ 710, PerCP-Cy5.5, APC, Alexa Fluor™ 647, Alexa Fluor™ 700, APC-eFluor™ 780 und Äquivalenten (APC-Alexa Fluor™ 750 und APC-Cy7)
Spezifikation
Rot | |
Immunhistochemie (IHC), Durchflusszytometrie | |
Farbstoff | |
eBioscience™ |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop | |
488-647⁄633-710 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.