Learn More
Krüss Optronic™ Digitales Handrefraktometer DR201-95
Führen Sie mit diesem mobilen Handrefraktometer stichprobenartige Brechungsindexprüfungen durch, oder regulieren Sie Mischungsverhältnisse einfach. Das digitale Handrefraktometer Küss Optronic™ DR201-95 spart Zeit und Aufwand, indem es die Messung vor Ort erleichtert.
Marke: Krüss Optronic™ DR201-95
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Automatisches Messen
- Hohe Messgenauigkeit
- Schnell zu füllen und zu reinigen
- Probentablett aus Edelstahl
- Robustes Gehäuse und geringes Gewicht
- Automatischer Temperaturausgleich (Brix-Skala)
- Anzeige der Messergebnisse in verschiedenen Einheiten
- Sehr einfache Anwendung
Spezifikation
Tragbares digitales Refraktometer | |
1,3330 bis 1,5318 | |
1.3330 bis 1.5318 nD/0,2 % Brix | |
Bestimmung der Mischungsverhältnisse, Qualitäts- und Mengenkontrolle | |
130 x 80 x 40 mm | |
10°bis 40 °C | |
1,5-V-Batterie |
0 bis 95 Brix | |
Gehäuse DR201-95 | |
0.0001 nD/0.1 % Brix | |
200 g | |
0,5 °C | |
0°bis 40 °C |