Learn More
Hirschmann™ Titrierapparat nach Dr. Schilling, blau graduiert, mit LDPE-Flasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Schellbach-Streifen
- Blaue Graduierung
- Schnellflussbürette
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Material | Glas |
| Graduierungen | 1 ml |
| Enthält | LDPE-Flasche |
| Toleranz | 0.045 |
| Typ | Titrationsapparat |
| Zertifizierung/Konformität | Chargen-, Einzelzertifikat und ein DKD-Zertifikat (früher DKD-Kalibrierung), Individual Certificate, DKD Certificate |