Learn More
BRAND™ Dr. Schilling™ Automatische Ersatzbüretten aus AR-Glas
Modell nach Dr. Schilling, aus AR-GLAS™ hergestellt. Zur Verwendung mit automatischen Büretten.
Marke: BRAND™ 23715
51.33 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus AR-GLAS™
- Für die Verwendung mit automatischen Büretten
- Dr. Schilling Muster
- Rückseite im Schellbach-Stil
Spezifikation
15 ml | |
Automatische Büretten | |
Automatische Bürette |
320 mm | |
Borosilikatglas |