Learn More
Dräger™ X-plore™ 3300 Atemschutzmasken, Halbmasken
Die perfekte Passform für jedes Gesicht – Bietet höchsten Komfort und einfache Handhabung
27.85 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AS NZS 1716 |
---|---|
Zertifizierungen (EN) | EN 140 |
Zertifizierungen (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Teil 84 |
Anschlusstyp | Bajonett |
Farbe | Blau |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10532783
|
Dräger™
R55331 |
Klein |
27.85 €
1 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10329582
|
Dräger™
R55330 |
M |
27.85 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10339582
|
Dräger™
R55332 |
Groß |
27.85 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
Das moderne, flache Maskendesign mit nach hinten orientierten Filtern gewährleistet ein hervorragendes Sichtfeld und Raum für den einfachen Einsatz von Visieren und Abschirmungen. Kann bequem unter Helmen und Visieren getragen werden. Die Maske ist kompakt, leicht und besteht aus wenigen Teilen.
- Weiches, leichtes und flexibles Bandsystem
- Die Flexi-Fit-Kopfbefestigung passt sich den Konturen des Kopfes an, ohne Druck auszuüben und Verfangen der Haare
- Das innovative Überkreuz-Bebänderungssystem sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und eine gleichmäßige Abdichtung
- 2 Bajonettanschlüsse mit Markierungen für das Einsetzen des Filters
- Die flexible Nasendichtung dichtet alle Arten von Nasen ab und eignet sich hervorragend für das Tragen von Schutzbrillen
- Insert-Spritzgusstechnik
- Glatte Oberfläche
- Einfache Demontage, Reinigung und Montage
- Besteht aus nur zwei Teilen: Beide Teile können in einer Waschmaschine gereinigt werden
Spezifikation
AS NZS 1716 | |
NIOSH 42 CFR Teil 84 | |
Blau | |
Atemschutz-Halbmaske |
EN 140 | |
Bajonett | |
Thermoplastisches Elastomer | |
X-plore™ Bajonett-Filter und -Patronen |