Learn More
Dräger™ Batteriesätze für X-am 7000 Multigasmonitor
Artikelnummer. p-3082316
Click to view available options
Typ:
Standard-Akkupack
Akkulaufzeit:
9 h
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11352090
Marke: Dräger™ 8317408
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zubehör für den X-am 7000 Multigasmonitor.
Zubehör für den X-am 7000 Multigasmonitor.
Specifications
Akkulaufzeit 9 h
Abmessungen (L x B x H) 15 x 14 x 7.5 cm (6 x 5.5 x 3 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte) Dräger X-am 7000 Multigas-Monitor
Typ Standard-Akkupack
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Höhe (metrisch) 7.5 cm
IP-Schutzart IP67
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 21.12 oz.
Gewicht (metrisch) 600 g
Breite (angloamerikanisch) 5,5 in.
Breite (metrisch) 14 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis