Learn More
Dräger™ X-am™ 5000 Multigas-Monitor ohne Sensoren
Messung der Ausstoßgasanteile nach dem Mischen zur Überwachung der Gasreinheit in den Zylindern.
Marke: Dräger™ 4543749
Beinhaltet: Alkalibatterie
Beschreibung
- Ausgestattet mit langlebiger XXS-Sensortechnologie
- Erkennt bis zu fünf Gase
- Misst brennbare Gase und Dämpfe sowie Sauerstoff und schädliche Konzentrationen von CO, H2S, CO,2Cl2, HCN, NH,3NO2, PH3 und SO2
- Eine Vielzahl spezieller Kalibrierungen für den katalytischen Ex-Sensor ermöglicht eine noch höhere Empfindlichkeit bei der Erkennung spezifischer brennbarer Gase und Dämpfe
- Einfacher Austausch, Upgrade oder Kalibrierung der Sensoren für andere Gase
- Mit Alkaline-Stromversorgung mit AA-Batterien
- Ergonomisches Handy-Design
- Geringes Gewicht, einfach zu transportieren
- Flexibler und anpassbarer Sensoraustausch
- Wasserdicht, langlebig und staubbeständig gemäß IP67
- Der integrierte Gummischutz und die stoßfesten Sensoren sorgen für zusätzliche Stoß- und Vibrationsfestigkeit
- Unempfindlich gegen elektromagnetische Interferenz
- Intuitive Bedienung durch 2-Tasten-Bedienfeld und einfach zu bedienendes Menüsystem
- Reflektierende Blende für bessere Erkennung im Dunkeln oder in Wasser
- Der fortschrittliche CO-Sensor kompensiert Kreuzinterferenzen von bis zu 2000 ppm Wasserstoff mit weniger als 1%-Reaktion
- Frischluft-, Mischgas- und Einzelgaskalibrierungen direkt über das Menü
- Die optionale externe Pumpe arbeitet mit einem bis zu 20 m langen flexiblen Schlauch und ermöglicht die Verwendung des Detektors für Voreintrittsmessungen an Behältern oder Wellen
Spezifikationen
- Temperatur -20 °C bis +50 °C
- Druck: 700 bis 1300 mbar
- Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 % RH
- Visueller Alarm: 180°
- Akustischer Alarm: Mehrton >90 dB bei 30 cm
- Betriebszeiten: >12 Stunden; >40 Stunden im getakteten Modus
- Ladezeiten: <4 Stunden
- Datenerfassungssystem: Kann über Infrarot ca. 1000 Stunden mit 5 Gasen und einem Aufzeichnungsintervall von 1 Messwert pro Minute ausgelesen werden
- Abmessungen (T x B x H): 3.1 x 4.7 x 12.9 cm
- Gewicht: ca. 220 g
Zertifizierungen
ATEX; UL (Klasse I und II, Div. 1 Gruppe A, B, C, D, E, F, G, T.-Code T4/T3); CSA (Klasse I, Div. I Gruppe A, B, C, D, T-Code T4/T3); IECEx; CE-Zeichen (Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 89/336/EWG)); RoHS (Richtlinie 2002/95/EU)
Spezifikation
Visuell und akustisch | |
ATEX; UL (Klasse I und II, Div. 1 Gruppe A, B, C, D, E, F, G, T.-Code T4/T3); CSA (Klasse I, Div. I Gruppe A, B, C, D, T-Code T4/T3); IECEx; CE-Zeichen (Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 89/336/EWG)); RoHS (Richtlinie 2002/95/EU) | |
3,1 cm | |
Multigas-Monitor | |
10 bis 95 % RH | |
-20°bis +50 °C | |
4,7 cm |
Alkalibatterie Typ AA | |
Über Infrarot ca. 1000 Stunden lang mit 5 Gasen, 1 Messwert/min auslesbar | |
Untere Zündgrenze, Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid, Chlor, Wasserstoffcyanid, Ammoniak, Stickstoffdioxid, Phosphin, Schwefeldioxid | |
12,9 cm | |
Netzteil mit AA-Alkalibatterien | |
220 g |