Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Wasserdampf
Detektorröhrchen
Marke: Dräger™ 8101781
Beschreibung
Detektorröhrchen
Glasdetektorröhrchen sind mit einem inerten Reagenzträgermaterial gefüllt (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) und mit einem Indikatorreagenz imprägniert. Das Reagenz zeigt eine kolorimetrische Indikation bei Vorhandensein eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols. Konzentrationen können direkt durch Farbänderung der Skala abgelesen werden, die auf das Röhrchen aufgedruckt ist. Röhrchen sind hermetisch verschlossen. Die meisten besitzen eine Haltbarkeit von zwei Jahren (Lagerung bei Raumtemperatur). Lieferbar in Zehnerpackungen.
Hinweis: Einige Tests erfordern zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen. Diese Röhrchen liegen der 10er-Box bei, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen verringert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen wird in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch vom Fisher Scientific™ Kundenservice.
Spezifikation
Wasserdampf | |
20 bis 40 mg/l | |
10 | |
32 bis 122 °F | |
Wasserdampf 1/b |
Bis 100 % | |
1/2 | |
20/40 Sek. | |
0 bis 50 °C |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.