Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Wasserdampf
Artikelnummer. 10296602
Click to view available options
Messbereich:
0.05 bis 1
1 bis 40
20 bis 40 mg/l
20 bis 1500
3 bis 60
5 bis200
Röhrchentyp:
Wasserdampf 0,1
Wasserdampf 0.1/a
Wasserdampf 20/a-P
Wasserdampf 3/a
Wasserdampf 5/a-p
Wasserdampf 1/b
Reaktionszeit:
1,5 min
10 bis 5 min
2 min
20/40 Sek.
25 min
Nicht anwendbar
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 10296602
Marke: Dräger™ 8103061
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Detektorröhrchen
Glasdetektorröhrchen sind mit einem inerten Reagenzträgermaterial gefüllt (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) und mit einem Indikatorreagenz imprägniert. Das Reagenz zeigt eine kolorimetrische Indikation bei Vorhandensein eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols. Konzentrationen können direkt durch Farbänderung der Skala abgelesen werden, die auf das Röhrchen aufgedruckt ist. Röhrchen sind hermetisch verschlossen. Die meisten besitzen eine Haltbarkeit von zwei Jahren (Lagerung bei Raumtemperatur). Lieferbar in Zehnerpackungen.
Hinweis: Einige Tests erfordern zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen. Diese Röhrchen liegen der 10er-Box bei, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen verringert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen wird in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch vom Fisher Scientific™ Kundenservice.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Wasserdampf
Luftfeuchtigkeitsbereich Nicht zutreffend
Messbereich 20 bis 1500
Menge 10
Reaktionszeit 10 bis 5 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 40 °C
Röhrchentyp Wasserdampf 20/a-P