Learn More
Dräger™ X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6724601 METHYLENE
Marke: Dräger™ 8103591
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
- Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Spezifikation
Methylenchlorid 100/ab | |
20 bis 200 ppm | |
10 | |
62,6 bis 86 °F |
3 bis 25 mg/l | |
8 | |
7 min | |
17°bis 30 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6724601 METHYLENE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Amine compounds