Learn More
Dräger™ 6722701 Formic acid 1/a
Beschreibung
Detektorröhrchen aus Glas werden mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt aus der Farbänderung auf der Skala des Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung.
Hinweis:
Bei einigen Tests ist zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen erforderlich. Diese Röhrchen sind im Lieferumfang von je 10 Stück enthalten, wodurch die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert wird. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Spezifikation
| Gemessene Komponenten | Ameisensäure |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | Weniger als 30 mg/l |
| Messbereich | 1 bis 15 |
| Anzahl Hübe | 20 |
| Menge | 10 |
| Reaktionszeit | 3 min |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 50 bis 122 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 10 bis 50 °C |
| Röhrchentyp | Ameisensäure 1/a |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.