Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Kohlendioxid
Artikelnummer. p-177971
Click to view available options
Messbereich:
0,5 bis 10%
0.1 bis 6 %
1 bis 20 %
100 bis 3000
5 bis 60 %
Röhrchentyp:
Kohlendioxid 0.1 %/a2
Kohlendioxid 0.5 %/a
Kohlendioxid 100/a
Kohlendioxid 100/a-p
Kohlendioxid 1 %/a
Kohlendioxid 5 %/A
Luftfeuchtigkeitsbereich:
23 mg/l
30 mg/l
40 mg/l
50 mg/l
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10629503
Marke: Dräger™ 6728521
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Detektorröhrchen
Glasdetektorröhrchen sind mit einem inerten Reagenzträgermaterial gefüllt (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) und mit einem Indikatorreagenz imprägniert. Das Reagenz zeigt eine kolorimetrische Indikation bei Vorhandensein eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols. Konzentrationen können direkt durch Farbänderung der Skala abgelesen werden, die auf das Röhrchen aufgedruckt ist. Röhrchen sind hermetisch verschlossen. Die meisten besitzen eine Haltbarkeit von zwei Jahren (Lagerung bei Raumtemperatur). Lieferbar in Zehnerpackungen.
Hinweis: Einige Tests erfordern zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen. Diese Röhrchen liegen der 10er-Box bei, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen verringert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen wird in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Eine Erweiterung der aufgeführten Messbereichs ist bei einigen Detektorröhrchen möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch bei Fisher Scientific™ unter der Rufnummer 1-800-772-6733.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Kohlendioxid
Luftfeuchtigkeitsbereich 23 mg/l
Messbereich 100 bis 3000
Menge 10
Reaktionszeit 5 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 59 bis 77 °F
Temperaturbereich (metrisch) 15 bis 25 °C
Röhrchentyp Kohlendioxid 100/a-p