Learn More
Dräger™ Smart IR DragerSensors™
Click to view available options
Arten von Sensoren:
Intelligenter Ex-IR-Sensor
Smart IR-CO2
Smart IR-CO2 HC
Auflösung:
100 ppm, 0.01 Vol.-%
100 Ppm, 1 % LEL, 1% Vol.
200 ppm, 0.2 Vol.-%
Messbereich:
0 bis 9900 ppm, 0 bis 100 % LEL, 0 bis 100% Vol.
0 bis 9900 ppm, 0 bis 100 % Vol.
0 bis 9900 ppm, 0 bis 5 % Vol.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für Kohlenwasserstoff- und Kohlendioxidnachweis
- Vollständig vor Vergiftungen geschützt
- Betrieb in sauerstoffarmen oder sauerstofffreien Umgebungen
- Kann mit mehreren Kalibrierungen konfiguriert werden
- Erhältlich in Detektionsbereichen von 0 bis 100% LEL und 0 bis 100 % Vol. CO2
Typ: Smart Ex-IR
- Messbereich: 0 bis 9900 ppm, 0 bis 100 % LEL, 0 bis 100% Vol.
- Auflösung: 100 Ppm, 1 % LEL, 1% Vol.
Typ: Smart IR-CO2
- Messbereich: 0 bis 9900 ppm, 0 bis 5 % Vol.
- Auflösung: 100 ppm, 0.01 % Vol.
Typ: Smart IR-CO2 HC
- Messbereich: 0 bis 9900 ppm, 0 bis 100 % Vol.
- Auflösung: 200 ppm, 0.2 % Vol.
Garantie
5 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | X-am 7000 Multigas-Detektor |
| Typ | Ersatzsensor |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 bis 95 % |
| Messbereich | 0 bis 9900 ppm, 0 bis 100 % LEL, 0 bis 100% Vol. |
| Druckbereich | 700 bis 1300 hPa |
| Auflösung | 100 Ppm, 1 % LEL, 1% Vol. |
| Arten von Sensoren | Intelligenter Ex-IR-Sensor |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -13 bis +140 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -25 ° bis +60 °C |
| Gewährleistung | 5 Jahre |