Learn More
Dräger™ XXS Ersatz-Ammoniak DragerSensor™
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Pac 7000, X-am 5000 und X-am 5600 Multi-Gas Monitore
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Messbereich: 0 bis 300 ppm
- Auflösung: 1 ppm
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
| Nachweisgrenzen | 0 bis 300 m |
| Gemessene Komponenten | Ammoniak |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pac 7000, X-am 5000 und X-am 5600 Multi-Gas Monitore |
| Typ | Ammoniak-Ersatzsensor |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genaue Erkennung von Ammoniak |