Learn More
RETSCH DR 100-75/40 Zuteilgeräte
Artikelnummer. 13244129 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Spannung:
110/120 V
220/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13244129
Marke: RETSCH 70.938.1001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Vibrationsförderer
Zertifizierung/Konformität CE
Abmessungen (L x B x H) 280 x 260 x 420 mm
Elektrische Anforderungen 220/240 V, 50 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungsbereiche: Biologie, Chemie/Kunststoffe, Baumaterialien, Ingenieurwesen/Elektronik, Umwelt/Recycling, Lebensmittel, Geologie/Metallurgie, Glas/Keramik, Medizin/Pharmazeutika
Höhe (metrisch) 420 mm
Hertz 50 Hz
Enthält Zuführsatz – Einfüllschacht zum Einschieben 75/40 mm, Halter für Einfüllschacht, 3,5 l-Trichter und Halterung für Trichter
Schnittstelle Integriert
Modell DR 100-75/40
Phase 1 Phase
Spannung 220/240 V
Gewicht (metrisch) 10 kg
Breite (metrisch) 260 mm