Learn More
Gibco™ DPBS, ohne Kalzium, ohne Magnesium
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
10 l
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Packungsgröße:
10 Liter
100 Milliliter
20 PCS
500 Milliliter
Beschreibung
Dulbecco's Phosphate-Buffered Solution (DPBS) ist eine ausgeglichene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen wie Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen bzw. Gewebe, Verdünnen von Zellen für Zählvorgänge und das Ansetzen von Reagenzien. Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich. Wir bieten viele Gibco™ DPBS-Zusammensetzungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Universalbeutelverpackung
Gibco™ Universalbeutel bieten eine flexible Verpackungsoption, mit der Sie einen Einweg-Medienbehälter mit großem Volumen zur einmaligen Verwendung mit einer Vielzahl von automatisierten Zellkulturinstrumenten, Einweg-Bioreaktorsystemen und sterilen Verbindungsprozessen integrieren können, wodurch kostspielige individuelle Anpassungen minimiert werden.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DPBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ DPBS-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Universalbeutelverpackung
Gibco™ Universalbeutel bieten eine flexible Verpackungsoption, mit der Sie einen Einweg-Medienbehälter mit großem Volumen zur einmaligen Verwendung mit einer Vielzahl von automatisierten Zellkulturinstrumenten, Einweg-Bioreaktorsystemen und sterilen Verbindungsprozessen integrieren können, wodurch kostspielige individuelle Anpassungen minimiert werden.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DPBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ DPBS-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DPBS, kein Calcium und kein Magnesium, 10 l, Konzentration: 10X, keine anorganischen Salze aus Calcium und Magnesium, 36 Monate haltbar, Lagerung bei 15 bis 30 °C, für Antikörper- und Zellkulturproduktion, Säugetierzellkultur |
| Konzentration | 1 x |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antikörper- und Zellkulturproduktion, Säugetierzellkultur |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 10 l |