Learn More
Gibco™ DPBS, Calcium, Magnesium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11580456
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
10 x 500 ml
20 x 100 ml
6 × 1.000 ml
Packungsgröße:
1 Set
100 Milliliter
20 Stück
500 Milliliter
6 Liter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11580456
Marke: Gibco™ 14040091
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
DPBS, Calcium, Magnesium
Dulbecco's Phosphate-Buffered Solution (DPBS) ist eine ausgeglichene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen wie Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen bzw. Gewebe, Verdünnen von Zellen für Zählvorgänge und das Ansetzen von Reagenzien. Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder für die Vorbereitung von Reagenzien verwendet. Wir bieten viele Gibco™ DPBS-Zusammensetzungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DPBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ DPBS-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DPBS, Calcium und Magnesium, 500 ml, Konzentration: 1X, pH 7,0 bis 7,2, Osmolalität: 270 bis 310 mOsm/kg, Anorganische Salze von Calcium und Magnesium, Klassifizierung ohne Bestandteile tierischen Ursprungs, 36 Monate haltbar, Lagerung bei 2 bis 8 °C, für Säugetierzellkultur
Konzentration 1 x
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
pH 7 bis 7,2
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Enthält Ohne Natriumpyruvat
Osmolalität 270 bis 310 mOsm/kg