Learn More
Gibco™ DPBS, Calcium, Magnesium
DPBS, Calcium, Magnesium
Marke: Gibco™ 14040174
175.73 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dulbecco's Phosphate-Buffered Solution (DPBS) ist eine ausgeglichene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen wie Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen bzw. Gewebe, Verdünnen von Zellen für Zählvorgänge und das Ansetzen von Reagenzien. Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder für die Vorbereitung von Reagenzien verwendet. Wir bieten viele Gibco™ DPBS-Zusammensetzungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DPBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ DPBS Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat | |
2 bis 8 °C | |
DPBS, Calcium und Magnesium, 10 x 500 ml, Konzentration: 1X, pH 7,0 bis 7,2, Osmolalität: 270 bis 310 mOsm/kg, Anorganische Salze von Calcium und Magnesium, Klassifizierung ohne Bestandteile tierischen Ursprungs, 36 Monate haltbar, Lagerung bei 2 bis 8 °C, für Säugetierzellkultur | |
Säugetierzellkultur | |
7 bis 7,2 | |
Flüssig |
500 ml | |
1 X | |
10 x 500 ml | |
270 bis 310 mOsm/kg | |
Für In-vitro-Diagnostik |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ DPBS, Calcium, Magnesium > 10 x 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur