Learn More
Gibco™ DPBS (10x), ohne Kalzium, ohne Magnesium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11540486
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
2000 Milliliter
500 Milliliter
5000 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11540486
Marke: Gibco™ 14200083
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
DPBS (10X), ohne Calcium, ohne Magnesium
Dulbecco’s Phosphate-Buffered Saline (DPBS) ist eine ausgewogene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen wie z. B. das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, den Transport von Zellen bzw. Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zählvorgänge und die Reagenzienvorbereitung. Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich. Wir bieten viele Gibco™ DPBS-Zusammensetzungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DPBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ DPBS Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Konzentrierte Formen des Gibco™ DPBS erfordern die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DPBS (10X), ohne Calcium und ohne Magnesium, 10 x 500 ml, Konzentration: 10X, pH 6 bis 7, Osmolalität: 2.500 bis 3.200 mOsm/kg, Klassifizierung ohne Bestandteile tierischen Ursprungs, 36 Monate haltbar, Lagerung bei 15 bis 30 °C, für Säugetierzellkultur
Konzentration 10 x
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
pH 6 bis 7
Physikalische Form Flüssig
Menge 10 x 500 ml
Enthält Ohne Natriumpyruvat
Osmolalität 2500 bis 2900 mOsm/kg