Learn More
Gibco™ DPBS (10X), Calcium, Magnesium
DPBS (10X), Calcium, Magnesium
Marke: Gibco™ 14080089
285.34 EUR gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
Dulbecco's Phosphate-Buffered Solution (DPBS) ist eine ausgeglichene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen wie Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen bzw. Gewebe, Verdünnen von Zellen für Zählvorgänge und das Ansetzen von Reagenzien. Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder für die Vorbereitung von Reagenzien verwendet. Wir bieten viele Gibco™ DPBS-Zusammensetzungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DPBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ DPBS-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (14080-055). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Konzentrierte Varianten des Gibco™ DPBS erfordern die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung (siehe Protokoll für weitere Einzelheiten).
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat | |
15 bis 30 °C | |
DPBS 10X, Calcium und Magnesium, 10 x 500 ml, Konzentration: 10X, pH 4,3 bis 4,7, Osmolalität: 2.700 bis 3.200 mOsm/kg, Anorganische Salze von Calcium und Magnesium, Klassifizierung ohne Bestandteile tierischen Ursprungs, 24 Monate haltbar, Lagerung bei 15 bis 30 °C, für Säugetierzellkultur | |
Säugetierzellkultur | |
4,3 bis 4,7 | |
Flüssig |
500 ml | |
10 X | |
10 x 500 ml | |
2700 bis 3200 mOsm/kg | |
Für In-vitro-Diagnostik |