Learn More
Dowex™ 50 WX2 50-100 (H), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398835
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
AmberChrom™ 50WX2 50-100 (H), is used as a catalyst for selective monotetrahydropyranylation of symmetrical diols and for selective monoesterification of dicarboxylic acids. It is also used to remove calcium from aqueous samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dowex™ 50WX2 50-100 (H) wird als Katalysator für die selektive Monotetrahydropyranylierung von symmetrischen Diolen und für die selektive Monoesterifizierung von Dicarbonsäuren verwendet. Es wird auch zur Entfernung von Kalzium aus wässrigen Proben verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12612-37-2
MDL-Nummer MFCD00132722
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 50WX2 50-100 (H)
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.