Learn More
Dowex™ 1 x 2 bis 400, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dowex™ 1X2 |
Physikalische Form | Perlen |
Partikelgröße | Particle size analysis: on 70 Mesh (cumulative): <15%, through 270 Mesh: <15% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Volumen Gesamtkapazität | wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 0.6 |
Wasserrückhaltevermögen | Cl form: 70 to 80% |
Fieser | 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263 |
Merck Index | 10, 2182 |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |