Learn More
Techspray Wattetupfer mit doppelter, ausgerichteter Spitze
Fest verpackte, vorgereinigte Baumwolle gewährleistet die geringste Menge an extrahierbaren Kontaminanten.Spitz zulaufende Spitze und starrer Kopf sorgen für präzise, aber aggressive Reinigung.
Marke: Techspray 2313-30PK
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Eng gewickelte Baumwolle
- Präzise ausgerichtete Spitze
- Geringe extrahierbare Menge
- Lösungsmittelbeständig
Spezifikation
Spitz | |
Baumwolle | |
3,2 mm | |
30 |
Komposit | |
Tupfer mit doppelter Spitze | |
12 mm |