Learn More
Chemsplash Double Stitched 24 in. Premium Mob Cap Artikelnummer.: 30130322
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemsplash Double Stitched 24 in. Premium Mob Cap
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30130322
Blue
Click to view available options
Farbe:
Blue
White
Artikelnummer. 30130322
Marke: Chemsplash 2660.300.999
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Double stitched mop cap constructed of non-woven polypropylene.
  • 14 g Non-Woven Polypropylene
  • Double Stitched
  • Elasticated
  • 24 in.
  • One Size
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelter Inhalt
Spezifikation
Produkttyp Mob Cap
Größe 24 in.
Material Polypropylene
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Latexfrei Yes
Sterilität Non-sterile
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chemsplash Double Stitched 24 in. Premium Mob Cap >