Learn More
Fisherbrand™ Magnetrührstab aus PTFE, doppelseitiger Kreuzkopf
Artikelnummer. p-8007713 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
14 mm
17 mm
22 mm
30 mm
35 mm
40 mm
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11838892
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Anwendung mit Röhrchen-ähnlichen Behältern und gleichzeitig sehr effektiv als allgemeine Rührer. Die mit PTFE beschichteten Magnetrührer haben an beiden Enden des Rührers ein Kreuz, das stärkere Turbulenzen erzeugt.
  • Stabiler Magnetrührer für allgemeine Anwendungen
  • Konzipiert für den Einsatz mit röhrchenförmigen Behältern, aber auch sehr effektiv als allgemeines Rührwerk
  • Die kreuzförmigen Rührköpfe an beiden Seiten sorgen für mehr Turbulenzen beim Mischen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Höhe (metrisch) 8 mm
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Menge 5/Pckg.
Typ PTFE-Rührstäbchen, kreuzförmig