Learn More
Brand™ Zählkammer nach Fuchs-Rosenthal o. Federkl. doppelte Netzteil. eichfähig
BLAUBRAND™ quality. Outstanding measurement precision. 100% certified quality.
Marke: Brand™ 719805
55.71 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Doppelte Netzteilung, mit oder ohne Federklemmen. Dieses Zählnetz unterscheidet sich von den Kammersystemen, wie sie für die Blutzellenzählung üblich sind, durch seinen grossen Flächeninhalt von 16mm2. Das Zählnetz zeigt 16 Grossquadrate von je 1mm2. Jedes Grossquadrat ist in 16 Kleinstquadrate mit je 0,25mm Seitenlänge und einer Fläche von 0,0625mm2 unterteilt. Diese Zählkammer wird sehr häufig eingesetzt, u. a. für die Zellzählung im Liquor (Lumbalflüssigkeit).CE-gekennzeichnet gemäss IVD-Richtlinie 98/79 EG.
Typ: Ohne Federklemmen
Kammertiefe: 0,2mm
Spezifikation
Zählkammer Fuchs-Rosenthal | |
16 mm2 | |
CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG. | |
0,2 mm |