Learn More
Kolmi Hopen™ Double Elastic Polypropylene Clip Caps in Wall Dispenser
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Schwarz
Weiß
Beschreibung
- Deckt den gesamten Kopf ab, wie dies in es gemäß HACCP erforderlich ist
- Zusätzlicher Komfort mit doppelter Elastizität für ein hervorragendes Festsitzen
- Möglichkeit zur Verwendung eines Farbcodes für die Rückverfolgung
- 12 g/m2 Stoffgewicht
Spezifikation
Spezifikation
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Ausführungsart | Clip Mütze |
Sterilität | Unsteril |
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 9001 |
Menge | 250 Packungen |
Abmessungen (L x B) | 40 x 55 cm |
Enthält | Kopfabdeckungen und Wandspender |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrie, Labor |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Double Elastic Polypropylene Clip Caps in Wall Dispenser >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur