Learn More
Double Distilled Water, Carl Roth™
Click to view available options
Menge:
1 L
Beschreibung
- Redistilled
- Empirical formula H2O
- Molar mass (M) 18,02 g/mol
- Density (D) 1,0
- Boiling point (bp) 100 °C
- Melting point (mp)0 °C
- CAS-Nr. [7732-18-5]
- EG-Nr. 231-791-2
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 1 L |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.