Learn More
Thermo Scientific™ Double Bagged Bottled Fluid Thioglycollate Medium (FTM)
Perform confident sterility testing with double bagged bottled media for added security between environmental class changes.
Marke: Thermo Scientific™ R112647
207.35 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Perform confident sterility and microbial limits testing with Thermo Scientific™ Remel™ Double Bagged Bottled Fluid Thioglycollate Medium (FTM) for testing according to USP, JP, and EU regulations and as a general purpose enrichment broth for cultivation and isolation of microorganisms. Double Bagged Bottled Fluid Thioglycollate Medium is ideal for microbiological testing that requires additional packaging for sterility protection between environmental class changes.
Fügen Sie Remel doppelt verpacktes Thioglycolat-Flüssigmedium (FTM) in Flaschen zu Ihrer Testroutine für Sterilität und mikrobielle Grenzwerte hinzu. Unsere Reihe validierter Lösungen für das pharmazeutische mikrobiologische Labor unterstützen die Produktion und Qualitätssicherung steriler Arzneimittel, Impfstoffe und biotechnischer Produkte.Vollständige Lösungen, vollständige Sicherheit:• Sichere Verpackung: Doppelt verpackt vor dem Autoklavieren, um die Integrität von Sterilitätsmedien zu gewährleisten• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: USP-, JP- und EU-harmonisierte Medien • Anpassbar: eine Reihe von verfügbaren Füllmengen, Medien und Flaschentypen für Ihre Probengrößen und Leistungsanforderungen• Qualitätsgarantie: Analysenzertifikate für jede produzierte Charge • Anwenderfreundlich: Beutel zum einfachen Abziehen und Öffnen für schnellen Zugriff auf die Medienflasche• Mehrzweckmedien: Geeignet für allgemeine Qualitätstests Anpassbare Formate und Medientypen sind erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.Thioglycolat-Flüssigkeitsmedium (FTM) ist ein Medium für die Kultivierung von aeroben und anaeroben Organismen bei der Durchführung von Sterilitätstests. Dieses Medium wird gemäß der im US-Arzneibuch1 angegebenen Formel für die Durchführung von Sterilitätstests hergestellt und entspricht den im britischen und europäischen Arzneibuch beschriebenen Formulierungen.2,3 Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.Spezifikation
Stopfen, Bördelverschluss | |
2 bis 25 °C | |
Doppelt verpackte Serumflasche | |
100 ml |
Stopfen, Bördelverschluss | |
Doppelt verpacktes Thioglycolat-Flüssigmedium (FTM) in Flaschen | |
Mikrobiologische Medien |