Learn More
Buerkle™ Dosierpumpe Dosi-Pump
Beschreibung
Dosierpumpen geeignet für Fässer, Kanister, Ballons oder Flaschen, zum Dosieren von Flüssigkeiten verschiedener Viskosität.
Die Dosierpumpen werden von Ihnen in Ihren vorhandenen Behälterverschluss montiert (siehe Tabelle Aufnahmebohrung). Dafür wird ein entsprechendes Loch in den Verschluss gebohrt, die Pumpe durchgesteckt und von unten gegen geschraubt.
Ein passender Behälteranschluss mit Aufnahmebohrung ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Dosierpumpen geeignet für Fässer, Kanister, Ballons oder Flaschen, zum Dosieren von Flüssigkeiten verschiedener Viskosität.
Die Dosierpumpen werden von Ihnen in Ihren vorhandenen Behälterverschluss montiert (siehe Tabelle Aufnahmebohrung). Dafür wird ein entsprechendes Loch in den Verschluss gebohrt, die Pumpe durchgesteckt und von unten gegen geschraubt.
Ein passender Behälteranschluss mit Aufnahmebohrung ist im Lieferumfang nicht enthalten.
- Mediumsberührte Teile aus PP, PE und Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 250 ml/Hub |
Kapazität (metrisch) | 250 ml/Hub |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Fässer, Kanister, Ballonflaschen oder Flaschen, zum Dosieren von Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Viskositäten, für die Verwendung mit Lebensmitteln |
Material | Polypropylen, Polyethylen, Edelstahl |
Anzahl pro Packung | 1 |
Menge | 1 |
Zertifizierung/Konformität | Für Lebensmittel geeignet |
Produkttyp | Dosierpumpe |
Länge (angloamerikanisch) | 28,5 cm |
Mehr anzeigen |