Learn More
Donepezil hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18762484
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Potent AChE inhibitor
Potent acetylcholinesterase inhibitor (IC50 = 5.7 nM). Displays 1252-fold selectivity for AChE over BuChE (IC50 = 7138 nM for BuChE). Orally active.
Deuterated analog also available.
Chemische Identifikatoren
CAS 120011-70-3
Summenformel C24H30ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 415.96
MDL-Nummer MFCD00881312
InChI-Schlüssel XWAIAVWHZJNZQQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym donepezil hydrochloride, donepezil hcl, aricept, bnag, donepezilhcl, aricept odt, 2-1-benzylpiperidin-4-yl methyl-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one hydrochloride, e 2020 pharmaceutical, eranz
PubChem CID 5741
ChEBI CHEBI:4696
IUPAC-Name hydrogen 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one chloride
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)C(CC1CCN(CC3=CC=CC=C3)CC1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Donepezil hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 415.95
Reinheit (%) >99%