Learn More
Thermo Scientific™ Gewölbte PCR-Kappen, Streifen mit 8
Artikelnummer. p-7184494
Click to view available options
Menge:
10 Packungen mit je 12 Stück
250/Karton
Farbe:
klar
Packungsgröße:
120 Stück
250 Stück
Artikelnummer. 10746163
Marke: Thermo Scientific™ AB0265
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gewölbte Deckelstreifen für PCR-Anwendungen zur Verwendung mit Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten und Streifenröhrchen.
Stellen Sie mit den präzise geformten Thermo Scientific™ PCR-Platten-Deckelstreifen sicher, dass alle PCR-Streifenröhrchen und 96-Well-PCR-Platten ordnungsgemäß abgedichtet sind.
Gewölbte PCR-Deckelstreifen sind mit 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Streifenröhrchen und Streifenröhrchen mit niedrigem Profil kompatibel. Die 12er-Streifen verfügen über große Endlaschen zum einfachen Entfernen der Streifen.
Leistungsmerkmale:
  • Geeignet für den Einsatz mit allen 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Röhrchenstreifen und Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
  • Große Endlaschen zum Abziehen der Streifen (nur 12 Streifen)
Zertifikate:
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe klar
Material Polypropylen
Anzahl Wells 8
Menge 250/Karton
Format 8er-Deckelstreifen, gewölbt
Produkttyp PCR-Platten-Deckelstreifen
Zertifiziert RNase-/DNase-frei Ja
Plate Compatibility 96-Well-Platte