Learn More
Thermo Scientific™ Domed PCR Caps, strips of 12
Gewölbte Deckelstreifen für PCR-Anwendungen zur Verwendung mit Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten und Streifenröhrchen.
61.25 € - 120.00 €
Spezifikation
Farbe | klar |
---|---|
Material | Polypropylen |
Anzahl Wells | 12 |
Format | 12er-Deckelstreifen, gewölbt |
Produkttyp | PCR-Platten-Deckelstreifen |
Produktcode | Marke | Menge | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11584774
|
Thermo Scientific™
AB0852 |
10 Packungen mit je 8 Stück | klar |
61.25 €
80 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11594774
|
Thermo Scientific™
AB0853 |
25 Packungen mit je 8 Stück | klar |
120.00 €
200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Stellen Sie mit den präzise geformten Thermo Scientific™ PCR-Platten-Deckelstreifen sicher, dass alle PCR-Streifenröhrchen und 96-Well-PCR-Platten ordnungsgemäß abgedichtet sind.
Gewölbte PCR-Deckelstreifen sind mit 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Streifenröhrchen und Streifenröhrchen mit niedrigem Profil kompatibel. Die 12er-Streifen verfügen über große Endlaschen zum einfachen Entfernen der Streifen.
Leistungsmerkmale:
- Geeignet für den Einsatz mit allen 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Röhrchenstreifen und Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
- Große Endlaschen zum Abziehen der Streifen (nur 12 Streifen)
Zertifikate:
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
klar | |
12 | |
PCR-Platten-Deckelstreifen | |
96-Well-Platte |
Polypropylen | |
12er-Deckelstreifen, gewölbt | |
Ja |