Learn More
Thermo Scientific™ Ultra Clear qPCR-Verschlusskappen, Streifen mit 8
Diese Deckelstreifen für den Einsatz mit Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten und Röhrchenstreifen eignen sich zur Optimierung von PCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ AB0866
55.59 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Stellen Sie mit den präzise geformten Thermo Scientific™ PCR-Platten-Deckelstreifen sicher, dass alle PCR-Streifenröhrchen und 96-Well-PCR-Platten ordnungsgemäß abgedichtet sind.
Besondere Eigenschaften
- Geeignet für den Einsatz mit allen 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Röhrchenstreifen und Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
- Große Endlaschen zum Abziehen der Streifen (nur 12 Streifen)
Spezifikation
klar | |
8 | |
Streifen mit 8 optischen Kappen | |
Ja |
Polypropylen | |
120/Karton | |
PCR-Platten-Deckelstreifen | |
96-Well-Platte |