Learn More
Dodecyltrimethylammoniumbromid, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687021
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-94-4
Summenformel C15H34BrN
Molekulargewicht (g/mol) 308.34
InChI-Schlüssel XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide
PubChem CID 14249
ChEBI CHEBI:282662
IUPAC-Name Dodecyl(trimethyl)azanium;bromid
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecyltrimethylammonium bromide
Schmelzpunkt 246.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)11N(Br)(CH3)3
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear to slightly hazy
Formelmasse 308.34
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecyltrimethylammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.