Learn More
Dodecyltrimethylammoniumbromid, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
142.71 € - 1480.37 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1119-94-4 |
---|---|
Summenformel | C15H34BrN |
Molekulargewicht (g/mol) | 308.34 |
InChI-Schlüssel | XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide |
PubChem CID | 14249 |
ChEBI | CHEBI:282662 |
IUPAC-Name | Dodecyl(trimethyl)azanium;bromid |
SMILES | CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10493043
|
Thermo Scientific Acros
409310250 |
25 g |
142.71 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10687021
|
Thermo Scientific Acros
409311000 |
100 g |
409.04 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11945451
|
Thermo Scientific Acros
409315000 |
500 g |
1480.37 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
PhasentransferkatalysatorChemische Identifikatoren
1119-94-4 | |
308.34 | |
dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide | |
CHEBI:282662 | |
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-] |
C15H34BrN | |
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M | |
14249 | |
Dodecyl(trimethyl)azanium;bromid |
Spezifikation
Dodecyltrimethylammonium bromide | |
246.0°C | |
Echt | |
Glasflasche | |
CH3(CH2)11N(Br)(CH3)3 | |
(10% in water) Clear to slightly hazy | |
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-] | |
308.34 | |
CHEBI:282662 | |
99% | |
Pulver |
1119-94-4 | |
Weiß bis gelb | |
98.5% min. (Argentometry) | |
C15H34BrN | |
dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide | |
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M | |
Dodecyl(trimethyl)azanium;bromid | |
14249 | |
308.34 | |
Rein |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.
Sehr giftig für Wasserorganismen.
GHS-P-Hinweis
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen.
Kontaktlinsen entfernen,falls vorhanden und leicht möglich.
Weiter spülen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 214-290-3
- Dodecyltrimethylammonium bromide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.