Learn More
Dodecan, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15617810
Click to view available options
Menge:
100 ml
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-40-3
Summenformel C12H26
Molekulargewicht (g/mol) 170.34
MDL-Nummer MFCD00008969
InChI-Schlüssel SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Dodecan, Adakan 12, N-dodecan deutsch, Duodecan, Alkane, c10-14, Undecan, Methyl, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC-Name Dodecan
SMILES CCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecan
Schmelzpunkt -9.6 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.75 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 215 °C bis 217 °C
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)10CH3
Menge 2.5 l
Beilstein 1697175
Dampfdichte 5.96 (vs. Luft)
Formelmasse 170.33 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dodecane