Learn More
Dodecacarbonyltriosmium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392118
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dodecacarbonyltriosmium is an important precursor to organo-osmium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15696-40-9
Summenformel C12O12Os3
Molekulargewicht (g/mol) 906.81
MDL-Nummer MFCD00011149
InChI-Schlüssel VUBLMKVEIPBYME-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium carbonyl, triangulo-dodecacarbonyltriosmium, triosmium dodecacarbonyl, tri-osmium dodecacarbonyl
PubChem CID 6096995
IUPAC-Name Kohlenmonoxid; Osmium
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Os].[Os].[Os]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecacarbonyltriosmium
Schmelzpunkt 224 °C
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN3466
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Slightly soluble in organic solvents.
Formelmasse 906.73
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin