Learn More
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch (jeweils 25 mM)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 × 1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch enthält jeweils 25 mM dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Für den direkten Einsatz in PCR, reverser Transkription und anderen Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 25 mM |
| Inhalt und Lagerung | dNTP Mix (25 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 25 mM (5 x 1 mL) Store at –20°C. |
| Form | Flüssig |
| Marker oder Farbstoff | Unmarkiert |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | > 99 % |
| Menge | 5 × 1 ml |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR) |