Learn More
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch (jeweils 25 mM)
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch, jeweils 25 mM dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Marke: Thermo Scientific™ R1121
247.65 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.51950kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch enthält jeweils 25 mM dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Für den direkten Einsatz in PCR, reverser Transkription und anderen Anwendungen.Spezifikation
dNTP Mix (25 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 25 mM (1 mL) Store at –20°C. |
|
Unmarkiert | |
1 ml | |
Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) | |
40 kb |
Flüssig | |
> 99 % | |
Trockeneis | |
25 mM |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.