Learn More
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch (jeweils 10 mM)
Artikelnummer. 16395518 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
0,2 ml (Gesamt: 8 μmol)
1 ml (Gesamt: 40 μmol)
5x 1 ml (Gesamt: 200 μmol)
10 x 1 mL
Packungsgröße:
0.20 Milliliter
1 Milliliter
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16395518
Marke: Thermo Scientific™ R0194
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch, jeweils 10 mM dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Thermo Scientific™ dNTP Mix enthält jeweils 10 mM von dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Besondere Merkmale
  • Mehr als 99 % Reinheit bestätigt durch HPLC
  • Frei von menschlicher DNA und E. coli-DNA
  • Hochgradig stabil
    • Stabil über Jahre bei -20 °C.
    • Stabil auch nach mehreren Einfrier-Auftau-Zyklen
    • Bis zu 95 % der dNTPs liegen auch nach 7 Wochen bei Raumtemperatur noch in Triphosphatform vor
    • Bis zu 90 % der dNTPs liegen nach 30 PCR-Zyklen (1 Minute bei 94 °C; 3 Minuten bei 72 °C) in Triphosphatform vor
  • Anwendung getestet mit:
    • Long Range-PCR (40 kb)
    • cDNA-Synthese und RT-PCR
    • Real-Time PCR
    • Standard-PCR
    • High-Fidelity-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 mM
Inhalt und Lagerung dNTP Mix (10 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 10 mM (10 x 1 mL)
Store at –20°C.
Form Flüssig
PCR-Methode 2-Schritt-RT-qPCR, Standard-PCR
Marker oder Farbstoff Unmarkiert
Reinheits- oder Qualitätsgrad > 99 %
Menge 10 x 1 mL
Versandbedingung Dry Ice
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)