Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ RP-Säulen
Mit den DNAPac Umkehrphasensäulen erreichen Sie hochauflösende LC- und LC-MS-Trennungen von Oligonukleotiden, einschließlich doppelsträngiger DNA/RNA-Fragmente.
226.27 € - 7490.00 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15501693
|
Thermo Scientific™
088919 |
3 mm | 100 mm |
879.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15511693
|
Thermo Scientific™
088920 |
3 mm | 50 mm |
753.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15521693
|
Thermo Scientific™
088921 |
3 mm | 10 mm |
226.27 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15531693
|
Thermo Scientific™
088923 |
2,1 mm | 100 mm |
871.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15541693
|
Thermo Scientific™
088924 |
2,1 mm | 50 mm |
753.45 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15551693
|
Thermo Scientific™
088925 |
2,1 mm | 10 mm |
226.27 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
18088201
|
Thermo Scientific™
080922-0121232 |
21.2 mm | 10 mm |
899.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18008211
|
Thermo Scientific™
080922-1521232 |
21.2 mm | 150 mm |
7490.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18078201
|
Thermo Scientific™
950-00 |
21.2 mm | 10 mm |
509.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ DNAPac™ RP-HPLC-Säulen erreichen Sie überlegene Umkehrphasen-Oligonukleotid-Trennungen. Das einzigartige chemische Verfahren ist für die Analyse von Oligonukleotiden und doppelsträngigen (ds) DNA/RNA-Fragmenten mit LC-UV oder LC-MS konzipiert. Die Säulenchemie bietet eine hervorragende Leistung in einem breiten Spektrum von pH-Werten, Temperaturen und Zusammensetzungen der mobilen Phase. Zusätzlich sorgen die großen Poren des Harzes für die saubere Trennung großer doppelsträngiger Nukleinsäuren mit bis zu 10.000 Basenpaaren.
Leistungsstarke Umkehrphasen-LC-SäulenDie DNAPac RP-Säule basiert auf kugelförmigem großporigem 4-µm-Polymerharz. Die Phase ist bei extremen pH-Werten (0 bis 14) und Temperaturen (5 bis 110 °C) beständig und arbeitet mit mobilen Phasen, die mit direkter Massenspektrometrie kompatibel sind. Die Säule kann in HPLC- und UHPLC-Geräten verwendet werden, wobei sie bei hohem Durchsatz eine hohe Auflösung für Oligonukleotide erzeugt, und löst sowohl kleine als auch sehr große dsDNA-Segmente. Die DNAPac RP Umkehrphasensäule wurde speziell für die Trennung von Oligonukleotiden und DNA/RNA-Fragmenten entwickelt. Die stationäre Phase ist dank der organischen Lösungsmittel und der Ionenpaar-Reagenzien wie Triethylamin (TEA) und Hexylamin (HA) vollständig mit der Massenspektrometrie kompatibel. Die großen Poren des Polymerharzes ermöglichen die effiziente Trennung großer Nukleinsäuren mit niedriger Verschleppung.
Säulen für Umkehrphasen-Oligonukleotid-Trennungen in LC und LC/MS- Konzipiert für Ionenpaar-Umkehrphasen-(IP-RP)-Trennungen von Oligonukleotiden und doppelsträngigen Nukleinsäuren
- Hohe Auflösung und hoher Durchsatz
- Exzellente MS-Kompatibilität
- Großer pH-Bereich (0 bis 14) und hohe Temperaturstabilität (bis zu 110 °C)