Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 Oligonukleotid HPLC-Säulen
Artikelnummer. 15550224
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15550224
Marke: Thermo Scientific™ 088765
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit starkem Anionenaustausch-Harz für die Hochauflösungsanalyse und Reinigung synthetischer und modifizierter Oligonukleotide.
Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 Säulen für Oligonukleotide verfügen über ein starkes Anionenaustausch-Harz für die hochauflösende Analyse und Reinigung synthetischer und modifizierter Oligonukleotide.
Erzielen Sie eine Auflösung für Oligonukleotide im Größenbereich von n oder n-1
  • Lösen Sie Oligonukleotide mit sekundären Strukturen auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Präparativsäule, Standard
Durchmesser (metrisch) 22 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Max. Druck 4000 psi (275 bar)
Partikelgröße 13 μm
pH 2 bis 12,5
Porengröße Nicht porös
Menge Each
Temperatur 90 °C
Stationäre Phase Quaternäres Ammonium
Produktlinie DNAPac
Verpackungsmaterial Sphärisches, nicht poröses Polymer
Säulentyp Ionenaustausch
Phase Ionenaustausch
Verfahren Bio-LC
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.