Learn More
MP Biomedicals™ DNA-AUS™
Artikelnummer. 11477130 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11477130
Marke: MP Biomedicals™ 11QD0500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Enthält ein Tensid plus ein Mittel, das DNA zerstört. MP Biomaterials DNA-OFF™ ist eine gebrauchsfertige, nicht alkalische Reinigungslösung, die nicht karzinogen, nicht korrosiv und hitzebeständig ist. Es ist für die Verwendung an PCR-Arbeitsstationen vorgesehen und eliminiert DN
Das Vorhandensein von Kontaminanten-DNA in einem PCR-Arbeitsbereich kann zu DNA-Amplifikationsartefakten führen. Diese gebrauchsfertige Lösung ist hochaktiv gegen DNA-Kontamination und ist für den Einsatz an PCR-Workstations, einschließlich Arbeitsplatten, Apparaten und Pipetten, vorgesehen. Sie ist stabil, hitzebeständig, nicht korrosiv und frei von karzinogenen Verbindungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Removal Agent
Volumen (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Volumen (metrisch) 500 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochaktive, nicht alkalische Reinigungslösung für DNA-Kontamination, gebrauchsfertig.
Zur Verwendung mit (Geräte) Für die Verwendung an PCR-Arbeitsstationen, einschließlich Arbeitsplatten, Apparaten und Pipetten
Verpackungsart Flasche