Learn More
DMSO, Dimethylsulfoxid, GC Headspace-Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15572393
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
DMSO wird bis zu einem hohen Reinheitsgrad verarbeitet und ermöglicht eine genaue und reproduzierbare Bestimmung der Spurenkonzentrationen von Lösungsmitteln.
  • Jede Charge wird getestet, um störfreie Basislinien für die störfreie Bestimmung von Lösungsmitteln der Klassen 1, 2 und 3 zu gewährleisten
  • Max. 1 ppm in Lösungsmittel der Klasse 1, max. 10 ppm in Lösungsmittel der Klasse 2 und max. 50 ppm in Restlösungsmittel der Klasse 3
  • Dieses Produkt ist UV-Absorption getestet, um eine geringe organische Kontamination zu gewährleisten
  • Auf geringen Wassergehalt verarbeitet, um die Extraktion organischer flüchtiger Verunreinigungen oder VOC zu erleichtern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DMSO, Dimethyl Sulfoxide
Extinktion 0.40 AU Maximum (270nm), 0.18 AU Maximum (290nm), 0.06 AU Maximum (310nm), 0.02 AU Maximum (330nm), 0.01 AU Maximum (350 to 400nm)
CAS 67-68-5
Farbe Farblos
Menge 1 L
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung 0.01 % Maximum
Summenformel C2H6OS
Titrierbare Säure 0.001 mEq/g Maximum
MDL-Nummer MFCD00002089
Wasser 0.05% Maximum
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte GC-Headspace