Learn More
Molecular Probes™ DMSO, wasserfrei
Artikelnummer. 13406448
Click to view available options
Menge:
10 x 3 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13406448
Marke: Molecular Probes™ D12345
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
DMSO, wasserfrei
Dimethylsulfoxid, oder DMSO, ist ein hochpolares, organisches Lösungsmittel, das mit Wasser mischbar ist. Viele Verbindungen, die nicht direkt in Wasser gelöst werden können, sind in DMSO löslich, wobei eine konzentrierte Stammlösung entsteht, die zum Zeitpunkt der Verwendung in wässrigen Puffern oder Medien weiter verdünnt werden kann, bis die gewünschte Endkonzentration vorliegt.
Molecular Probes™ DMSO ist geeignet für die Vorbereitung von Stammlösungen vieler beliebter fluoreszierender Reagenzien, darunter:
  • Fluoreszierende Calcium-Indikatoren (z. B. Fluo-3, AM, Fura-2, AM)
  • Fluoreszierende Sonden zur Markierung von Mitochondrien (z. B. Rhodamin 123, JC-1, MitoTracker™ Grün oder Rot)
  • Fluoreszierende Sonden für das Tracking und Tracing von Zellen (z. B. CFSE, Calcein, AM, CellTracker™ Grün CMFDA)
  • Fluoreszierende Sonden zur Markierung von Membranen (z. B. DiI oder DiO)
  • Fluoreszierende Indikatoren für reaktive Sauerstoffspezies (ROS) (z. B. DCFDA, CM-DCFDA, Dihydroethidium oder Amplex Red™ Reagenz)
  • Aminreaktive fluoreszierende Kennzeichnungsreagenzien (z. B. Alexa Fluor™ 488 NHS-Ester oder Fluorescein-Isothiocyanat (FITC))
  • Thiolreaktive fluoreszierende Kennzeichnungsreagenzien (z. B. Alexa Fluor™ 488 oder Fluorescein-Maleimid)
    Molecular Probes™ DMSO ist in praktischen Aliquots zum einmaligen Gebrauch erhältlich, sodass bei jeder Herstellung einer konzentrierten DMSO-Stammlösung hochwertiges DMSO zur Verfügung steht. Spezifische Anweisungen zur empfohlenen Konzentration von DMSO-Stamm- und Arbeitslösungen für Ihr Produkt entnehmen Sie bitte den einzelnen Online-Produkthandbüchern.
    Nutzen Sie unseren Daily Calcs Science Calculator zur vereinfachten Berechnung von Stammlösungen und Verdünnung.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    pH 6 bis 8
    Schmelzpunkt 18 °C bis 19 °C
    Siedepunkt 188 °C bis 190 °C
    Menge 10 x 3 ml
    Explosionsgrenze 61 bis64 % (oben), 2.4 bis2.8 % (unten)
    Flammpunkt 87 °C bis 89 °C
    Wasser Mischbar
    Löslichkeitsinformationen Miscible in water