Learn More
DMF, Dimethylformamid, GC Headspace-Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15562393
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
DMF wird bis zu einem hohen Reinheitsgrad verarbeitet und ermöglicht eine genaue und reproduzierbare Bestimmung der Spurenkonzentrationen von Lösungsmitteln.
  • Jede Charge wird getestet, um störfreie Basislinien für die störfreie Bestimmung von Lösungsmitteln der Klassen 1, 2 und 3 zu gewährleisten
  • Max. 1 ppm in Lösungsmittel der Klasse 1, max. 10 ppm in Lösungsmittel der Klasse 2 und max. 50 ppm in Restlösungsmittel der Klasse 3
  • Dieses Produkt ist UV-Absorption getestet, um eine geringe organische Kontamination zu gewährleisten
  • Auf geringen Wassergehalt verarbeitet, um die Extraktion organischer flüchtiger Verunreinigungen oder VOC zu erleichtern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DMF, Dimethylformamide
Extinktion 0.300 AU Maximum (275nm), 0.050 AU Maximum (300nm), 0.005 AU Maximum (350nm), 0.005 AU Maximum (400nm)
CAS 68-12-2
Farbe Farblos
Menge 1 L
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung 5 ppm Maximum
Summenformel C3H7NO
MDL-Nummer MFCD00003284
Wasser 0.03% Maximum
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte GC-Headspace
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P235-Kühl halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dimethylformamide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DMF, Dimethylformamid, GC Headspace-Gütegrad, Thermo Scientific™ >