Learn More
Gibco™ DMEM, niedriger Glukosegehalt, Pyruvat, ohne Glutamin, ohne Phenolrot
DMEM, niedriger Glukosegehalt, Pyruvat, ohne Glutamin, ohne Phenolrot
Marke: Gibco™ 11880036
174.64 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ist ein weit verbreitetes Basismedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen. Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVEC und Zellen der glatten Muskulatur sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12. Wir bieten viele Gibco™ DMEM-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.DMEM unterscheidet sich durch seine 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen vom ursprünglichen Eagle's Minimal Essential Medium. Die Formulierung für DMEM wurde ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt.
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DMEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt; diese befindet sich in Paisley, Schottland (Großbritannien). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ DMEM Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11054-020). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert DMEM eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). DMEM verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (3.7 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
DMEM Medium, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, geringe Glukosekonzentration, Natriumpyruvat, pH 7 bis 7,4, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 300 bis 340 mOsm/kg, Lagerung bei 2 bis 8 °C, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur | |
Flüssig | |
Geringe Glukosekonzentration, Natriumpyruvat | |
Säugetierzellkultur | |
10 x 500 ml |
2 bis 8 °C | |
1 X | |
DMEM-Medium | |
Kein Phenolrot, Kein Glutamin, Keine HEPES | |
7 bis 7,4 | |
Nur für Forschungszwecke |