Learn More
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, GlutaMAX™ Supplement
DMEM, hoher Glukosegehalt, GlutaMAX™ Supplement
Marke: Gibco™ 61965059
205.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ist ein weit verbreitetes Basismedium zur Wachstumsunterstützung vieler verschiedener Säugetierzellen. Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVEC und Zellen der glatten Muskulatur sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12. Wir führen verschiedene DMEM-Modifikationen für eine Vielzahl an Zellkulturanwendungen.Verwendung von DMEM
DMEM unterscheidet sich durch seine 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen vom ursprünglichen Eagle's Minimal Essential Medium. Die Formulierung für DMEM wurde ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt. DMEM mit GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert. DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert DMEM eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). DMEM verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (3.7 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Verwendung des Produkts
Für Ex-vivo-Humangewebe und die Verarbeitung von Zellkulturen. ACHTUNG: Zu medizinischen Zwecken darf dieses Produkt gemäß Bundesgesetzgebung nur von einem Arzt oder auf dessen Anweisung erworben werden. Kunden, die Gibco™ DMEM in einem Herstellungsprozess verwenden und eine FDA-Zulassung beantragt haben, können bei uns ein Genehmigungsschreiben für den Verweis auf unseren Typ II Drug Master File (DMF) erhalten.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
DMEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco DMEM-Produkt an, das an unserem Standort in Schottland hergestellt wird (61965-059). Diese Einrichtung ist ebenfalls von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485 zertifiziert.
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), 10 x 500 ml, flüssig, 1x Konzentration, pH 6,8 bis 7,2, mit hoher Glukosekonzentration, GlutaMAX™, Phenolrot, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 320 bis 360 mOsm/kg, für Säugetierzellkulturen | |
Flüssig | |
Hohe Glukosekonzentration, GlutaMAX, Phenolrot | |
Gewebe- und Zellkulturverarbeitung, Säugetierzellkultur | |
10 x 500 ml |
2 bis 8 °C | |
1 X | |
Dulbecco's Modified Eagle Medium | |
Ohne Natriumpyruvat | |
6,8 bis 7,2 |